Ácido 2-acetil-fenil-borónico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Acetylphenyl)metaboric acid, 2-Acetylbenzeneboronic acid, (2-Acetylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-acetylphenyl)borane
358820010 358820050 358820250
ACRO358820010EA 62.2 EUR
ACRO358820010 ACRO358820050 ACRO358820250
Ácido 2-acetil-fenil-borónico 96%
Ácido 2-acetil-fenil-borónico
Formula: C₈H₉BO₃
Pto. de fusión: 170 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01321263
Núm. CAS: 308103-40-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %