Amonio hierro (III) citrato, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
83887.290EA 127 EUR
83887.290 83887.360
Amonio hierro (III) citrato, TECHNICAL
Amonio hierro (III) citrato
Formula: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013099
Núm. CAS: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated as Fe) 14 - 16 %