Amonio hierro (III) citrato (16,5 - 18,5% Fe)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
211840010 211840025 211840100 211842500
ACRO211840010EA 108 EUR
ACRO211840010 ACRO211840025 ACRO211840100 ACRO211842500
Amonio hierro (III) citrato (16,5 - 18,5% Fe)
Amonio hierro (III) citrato
Formula: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013099
Núm. CAS: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown-yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 16.5 to 18.5 % (Fe)