Amonio hierro (III) citrato, marrón rojo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11199.30 A11199.0B A11199.0I
A11199.30EA 30.8 EUR
A11199.30 A11199.0B A11199.0I
Amonio hierro (III) citrato, marrón rojo
Amonio hierro (III) citrato
CAS No.: 1185-57-5 Odour: Weak Merck Reference: 14,4017 MDL No.: MFCD00013099
Formula: C₆H₅+4y)Fe(x)N(y)O₇
Pto. Ebullición: 197 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013099
Núm. CAS: 1185-57-5
EINECS: 214-686-6
Índice Merck: 14,4017