Hierro (III) citrato monohidrato 18-20% (Fe basis), Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Iron (III) citrate tribasic monohydrate, Ferric citrate monohydrate, Ferric Citrate, n-Hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
44941-1KG 44941-2.5KG 44941-250G
44941-1KGEA 151 EUR
44941-1KG 44941-2.5KG 44941-250G
Hierro (III) citrato monohidrato 18-20% (Fe basis), Supelco®
Hierro (III) citrato monohidrato
Formula: C₆H₅FeO₇·H₂O
MW: 262.96 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013098
Núm. CAS: 2338-05-8
EINECS: 249-117-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c3ffd2085fc47373ffb977a8f2aa6a56bb0f95d&vid=9e2b17117cfa224eab3aa5eb515187755f2495fe&prid=web&clid=SAPDAM