Ácido 2-metoxinicotínico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Methoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Methoxypyridine-3-carboxylic acid
A13193.03
A13193.06
A13193.03EA
19.3
EUR
A13193.03
A13193.06
Ácido 2-metoxinicotínico ≥98%
Ácido 2-metoxinicotínico
Purity: 98%
CAS No.: 16498-81-0
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 147-151°
MDL No.: MFCD00085110
Formula:
C₇H₇NO₃ MW: 153,14 g/mol Pto. de fusión: 147…151 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085110 Núm. CAS: 16498-81-0 |