Ácido (2-metilfenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-2-metilfenilborano
B23154.03
B23154.06
B23154.03EA
44.8
EUR
B23154.03
B23154.06
Ácido (2-metilfenil)metabórico ≥98%
Ácido (2-metilfenil)metabórico
Purity: 98%
CAS No.: 16419-60-6
Molecular Formula: C7H9BO2
Formula Weight: 135.96
Melting Point: ca 162-164°
Beilstein Reference: 2935796
Formula:
C₇H₉BO₂ MW: 135.96 g/mol Pto. de fusión: ∼ 162…164 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00093526 Núm. CAS: 16419-60-6 |