Ácido (2-metilfenil)metabórico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-2-metilfenilborano
309260010 309260050
ACRO309260010EA 36.8 EUR
ACRO309260010 ACRO309260050
Ácido (2-metilfenil)metabórico 95%
Ácido (2-metilfenil)metabórico
Formula: C₇H₉BO₂
MW: 135.96 g/mol
Pto. de fusión: 164…165 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00093526
Núm. CAS: 16419-60-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 166 °C
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥94 %