Ácido 2-fenoxinicotínico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A11247.03 A11247.06 A11247.14
A11247.03EA 25 EUR
A11247.03 A11247.06 A11247.14
Ácido 2-fenoxinicotínico ≥98%
Ácido 2-fenoxinicotínico
Purity: 98% CAS No.: 35620-71-4 Molecular Formula: C12H9NO3 Formula Weight: 215.21 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 172906
Formula: C₁₂H₉NO₃
MW: 215.21 g/mol
Pto. de fusión: 179…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014629
Núm. CAS: 35620-71-4
EINECS: 252-647-5