Ácido (3,5-bis(trifluorometil)fenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11373.03
A11373.06
A11373.14
A11373.03EA
37.1
EUR
A11373.03
A11373.06
A11373.14
Ácido (3,5-bis(trifluorometil)fenil)metabórico ≥97%
Ácido (3,5-bis(trifluorometil)fenil)metabórico
Purity: 97+%
CAS No.: 73852-19-4
Molecular Formula: C8H5BF6O2
Formula Weight: 257.93
Melting Point: 219-224°
Beilstein Reference: 7379990
Formula:
C₈H₅BF₆O₂ Pto. de fusión: 219…224 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051850 Núm. CAS: 73852-19-4 |