Ácido (3,5-bis(trifluorometil)fenil)metabórico 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
351360010
351360050
ACRO351360010EA
40.9
EUR
ACRO351360010
ACRO351360050
Ácido (3,5-bis(trifluorometil)fenil)metabórico 95%
Ácido (3,5-bis(trifluorometil)fenil)metabórico
Formula:
C₈H₅BF₆O₂ Pto. de fusión: 219…226 °C |
Número MDL:
MFCD00051850 Núm. CAS: 73852-19-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 219 to 226 °C |
Titration with NaOH | 94 to 108 % |