Citral cis- and trans-mixture 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16169.18
A16169.22
A16169.36
A16169.18EA
28.7
EUR
A16169.18
A16169.22
A16169.36
Citral cis- and trans-mixture 95%
Citral
Purity: 95%
CAS No.: 5392-40-5
Molecular Formula: C10H16O
Formula Weight: 152.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point:
Formula:
C₁₀H₁₆O Pto. Ebullición: 228…229 °C Pto. de fusión: < –10 °C Densidad: 0,888 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00006997 Núm. CAS: 5392-40-5 EINECS: 226-394-6 Índice Merck: 14,2322 |