Citral cis- and trans-mixture 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal
110440050 110441000 110445000
ACRO110440050EA 30.1 EUR
ACRO110440050 ACRO110441000 ACRO110445000
Citral cis- and trans-mixture 95%
Citral
Formula: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Pto. Ebullición: 229 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,889 g/cm³
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006997
Núm. CAS: 5392-40-5
EINECS: 226-394-6
Índice Merck: 13,02346
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.886 to 0.893 kg/l
GC ≥94 %