Citral, Sigma-Aldrich®

Proveedor: Merck
Atención

Sinónimos: 3,7-Dimethylocta-2,6-dienal

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.02489.0005 8.02489.0250 8.02489.5000
8.02489.0005EA 34.1 EUR
8.02489.0005 8.02489.0250 8.02489.5000
Citral, Sigma-Aldrich®
Citral
Formula: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Pto. Ebullición: 229 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: < –10 °C
Densidad: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006997
Núm. CAS: 5392-40-5
EINECS: 226-394-6
Índice Merck: 13,02346

Order Now

Resultados test especificaciones

Solubility 0.42 g/l (25 °C)
Molar Mass 152.23 g/mol
Boiling Point 227 - 229 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (50 °C)
Flash Point 98 °C
Refractive Index 1.4872 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 4.3 - 9.9 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 225 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR