(±)-Citronelal 93% pract.
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
405291000 405295000
ACRO405291000EA 48.7 EUR
ACRO405291000 ACRO405295000
(±)-Citronelal 93% pract.
(±)-Citronelal
Formula: C₁₀H₁₈O
Pto. Ebullición: 207 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: 78 °C
Número MDL: MFCD00038090
Núm. CAS: 106-23-0
EINECS: 203-376-6
Índice Merck: 13,02353
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance to light green-yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥91 %
Specific gravity 0.85 to 0.87 g/ml (20°C)