(±)-Citronelal 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L15753.AE
L15753.AP
L15753.AEEA
33.8
EUR
L15753.AE
L15753.AP
(±)-Citronelal 96%
(±)-Citronelal
Purity: 96%
CAS No.: 106-23-0
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 206-208°
Beilstein Reference: 1720789
Merck Reference: 14,2329
MDL No.: MFCD00038090
Formula:
C₁₀H₁₈O Pto. Ebullición: 206…208 °C Pto. de fusión: –15 °C Densidad: 0,860 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038090 Núm. CAS: 106-23-0 EINECS: 203-376-6 Índice Merck: 14,2329 |