3-Aminophenylboronic acid hemisulphate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Aminophenyl)boronic acid sulphate (2:1), 3-Aminobenzeneboronic acid hemisulphate
A17240.03 A17240.06 A17240.14
A17240.03EA 50.4 EUR
A17240.03 A17240.06 A17240.14
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate ≥98%
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
Purity: 98+% CAS No.: 66472-86-4 Molecular Formula: C6H8BNO2.0.5H2SO4 Formula Weight: 185.98 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 8094151
Formula: C₁₂H₁₈B₂N₂O₈S
MW: 371,97 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013111
Núm. CAS: 66472-86-4
EINECS: 266-376-5