Ácido (3-aminofenil)metabórico monohidrato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-3-aminofenilborano monohidrato
A18189.03
A18189.06
A18189.03EA
61.1
EUR
A18189.03
A18189.06
Ácido (3-aminofenil)metabórico monohidrato 97%
Ácido (3-aminofenil)metabórico monohidrato
Purity: 97%
CAS No.: 206658-89-1
Molecular Formula: C6H8BNO2.H2O
Formula Weight: 154.96 (136.95anhy)
Melting Point: 93-97°
Beilstein Reference: 2936342
Formula:
C₆H₈BNO₂·1H₂O MW: 154.96 g/mol Pto. de fusión: 93…97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149554 Núm. CAS: 206658-89-1 EINECS: 250-189-0 |