Ácido (3-aminofenil)metabórico monohidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
352760010 352760050
ACRO352760010EA 58.3 EUR
ACRO352760010 ACRO352760050
Ácido (3-aminofenil)metabórico monohidrato 98%
Ácido (3-aminofenil)metabórico monohidrato
Formula: C₆H₈BNO₂·1H₂O
Pto. de fusión: 94…97 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149554
Núm. CAS: 206658-89-1
EINECS: 250-189-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %