Ácido (3-cloro-4-fluorofenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22755.06
B22755.14
B22755.06EA
90.7
EUR
B22755.06
B22755.14
Ácido (3-cloro-4-fluorofenil)metabórico ≥98%
Ácido (3-cloro-4-fluorofenil)metabórico
Purity: 98%
CAS No.: 144432-85-9
Molecular Formula: C6H5BClFO2
Formula Weight: 174.37
Melting Point: 255-260°
Beilstein Reference: 7369789
Formula:
C₆H₅BClFO₂ Pto. de fusión: 255…260 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051800 Núm. CAS: 144432-85-9 |