Ácido 3-acetil-fenil-borónico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3'-Boronoacetophenone, 3-Acetylphenylboronic Acid, 3-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3-acetylphenyl)borane, (3-Acetylphenyl)metaboric acid, 3-Acetylphenylboronic acid, 3-Acetylbenzeneboronic acid
B23478.03
B23478.06
B23478.03EA
27.7
EUR
B23478.03
B23478.06
Ácido 3-acetil-fenil-borónico ≥97%
Ácido 3-acetil-fenil-borónico
Purity: 97%
CAS No.: 204841-19-0
Molecular Formula: C8H9BO3
Formula Weight: 163.97
Melting Point: ca 200-205°
Beilstein Reference: 8255673
Formula:
C₈H₉BO₃ MW: 163.97 Pto. de fusión: ∼ 200…205 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01074678 Núm. CAS: 204841-19-0 |