Piperidin-3-ol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Hidroxipiperidina
L01333.04 L01333.09 L01333.18
L01333.04EA 23.2 EUR
L01333.04 L01333.09 L01333.18
Piperidin-3-ol ≥98%
Piperidin-3-ol
Purity: 98+% CAS No.: 6859-99-0 Molecular Formula: C5H11NO Formula Weight: 101.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 100°(212°F) Odour: Amine-like pH: 11.5-11.7 Melting Point: 56-60° Boiling Point: 67-69°/2mm Beilstein Reference: 102696 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00014591
Formula: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Pto. Ebullición: 67…69 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 56…60 °C
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Número MDL: MFCD00014591
Núm. CAS: 6859-99-0
EINECS: 229-957-4
UN: 3263
ADR: 8,III