Ácido (3-iodofenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H51112.03
H51112.06
H51112.03EA
29
EUR
H51112.03
H51112.06
Ácido (3-iodofenil)metabórico ≥97%
Ácido (3-iodofenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 221037-98-5
Molecular Formula: C6H6BIO2
Formula Weight: 247.83
MDL No.: MFCD01319015
Formula:
C₆H₆BIO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01319015 Núm. CAS: 221037-98-5 |