Ácido (3-metilfenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B23025.06
B23025.03
B23025.14
B23025.06EA
109
EUR
B23025.06
B23025.03
B23025.14
Ácido (3-metilfenil)metabórico ≥97%
Ácido (3-metilfenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 17933-03-8
Molecular Formula: C7H9BO2
Formula Weight: 135.96
Melting Point: ca 160-162°
Beilstein Reference: 2935968
Formula:
C₇H₉BO₂ Pto. de fusión: ∼ 160…162 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040198 Núm. CAS: 17933-03-8 |