Ácido (3-metilfenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
344420010 344420050
ACRO344420010EA 34.2 EUR
ACRO344420010 ACRO344420050
Ácido (3-metilfenil)metabórico 97%
Ácido (3-metilfenil)metabórico
Formula: C₇H₉BO₂
Pto. de fusión: 160…162 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040198
Núm. CAS: 17933-03-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %