Ácido (4-(bromometil)fenil)metabórico tech. 85%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L19953.03
L19953.06
L19953.03EA
101
EUR
L19953.03
L19953.06
Ácido (4-(bromometil)fenil)metabórico tech. 85%, grado técnico
Ácido (4-(bromometil)fenil)metabórico
Purity: 85%
CAS No.: 68162-47-0
Molecular Formula: C7H8BBrO2
Formula Weight: 214.85
Melting Point: ca 145-150°
Beilstein Reference: 3030979
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01318113
Formula:
C₇H₈BBrO₂ Pto. de fusión: ∼ 145…150 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318113 Núm. CAS: 68162-47-0 UN: 3261 ADR: 8,III |