Citosina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Aminopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-2-pyrimidinol
A14731.14 A14731.06 A14731.22
A14731.14EA 173 EUR
A14731.14 A14731.06 A14731.22
Citosina ≥98%
Citosina
Purity: 98+% CAS No.: 71-30-7 Molecular Formula: C4H5N3O Formula Weight: 111.10 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2637 Merck Reference: 14,2795 MDL No.: MFCD00006034
Formula: C₄H₅N₃O
MW: 111,1 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 0,99771 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006034
Núm. CAS: 71-30-7
EINECS: 200-749-5
Índice Merck: 14,2795