Citosina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
161760050 161760250 161761000
ACRO161760050EA 150 EUR
ACRO161760050 ACRO161760250 ACRO161761000
Citosina 99+%
Citosina
Formula: C₄H₅N₃O
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 0,99771 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006034
Núm. CAS: 71-30-7
EINECS: 200-749-5
Índice Merck: 13,02824
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 5 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
HPLC ≥99.0 %
UV spectrophotometry molar absorptivity 10400 +/- 2%, on dry basis
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm