Ácido 4-aminonicotinico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid, 4-Amino-nicotinic acid, 4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
361130010
361130050
ACRO361130010EA
33.3
EUR
ACRO361130010
ACRO361130050
Ácido 4-aminonicotinico 97%
4-Aminonicotinic acid
Formula:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138,13 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234183 Núm. CAS: 7418-65-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |