5-Bromocitosina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Amino-5-bromo-2-pyrimidinol, 4-Amino-5-bromopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine
165780010 165782500
ACRO165780010EA 166 EUR
ACRO165780010 ACRO165782500
5-Bromocitosina 99%
5-Bromocitosina
Formula: C₄H₄BrN₃O
MW: 190 g/mol
Pto. de fusión: 240…243 °C
Número MDL: MFCD00056025
Núm. CAS: 2240-25-7
EINECS: 218-806-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %
GC ≥96.0 %