5-Fluorocitosina 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 5-FC, Flucitosina
258340010 258340050 258342500
ACRO258340010EA 204 EUR
ACRO258340010 ACRO258340050 ACRO258342500
5-Fluorocitosina 99+%
5-Fluorocitosina
Formula: C₄H₄FN₃O
MW: 129.09 g/mol
Pto. Ebullición: 298
Pto. de fusión: 296 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006035
Núm. CAS: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Índice Merck: 13,04151
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 % (1 g, 105°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dried substance)