5-Fluorocitosina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-FC, Flucitosina
L16496.03
L16496.MD
L16496.03EA
109
EUR
L16496.03
L16496.MD
5-Fluorocitosina ≥98%
5-Fluorocitosina
Purity: 98+%
CAS No.: 2022-85-7
Molecular Formula: C4H4FN3O
Formula Weight: 129.09
Melting Point: ca 297° dec.
Beilstein Reference: 127285
Merck Reference: 14,4125
MDL No.: MFCD00006035
Formula:
C₄H₄FN₃O Pto. Ebullición: 298 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 297 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006035 Núm. CAS: 2022-85-7 EINECS: 217-968-7 Índice Merck: 14,4125 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...