Ácido (4-cloro-2-(trifluorometil)fenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-4-cloro-2-(trifluorometil)fenilborano
H28351.09
H28351.03
H28351.09EA
256
EUR
H28351.09
H28351.03
Ácido (4-cloro-2-(trifluorometil)fenil)metabórico ≥97%
Ácido (4-cloro-2-(trifluorometil)fenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 313545-41-4
Molecular Formula: C7H5BClF3O2
Formula Weight: 224.38
Melting Point: 180-182°
MDL No.: MFCD04973086
Formula:
C₇H₅BClF₃O₂ MW: 224,37 g/mol Pto. de fusión: 180…182 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04973086 Núm. CAS: 313545-41-4 |