Ácido (4-cloro-3-(trifluorometil)fenil)metabórico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-cloro-3-(trifluorometil)fenilborano
L20105.03 L20105.06
L20105.03EA 68.7 EUR
L20105.03 L20105.06
Ácido (4-cloro-3-(trifluorometil)fenil)metabórico 96%
Ácido (4-cloro-3-(trifluorometil)fenil)metabórico
Purity: 96% CAS No.: 176976-42-4 Molecular Formula: C7H5BClF3O2 Formula Weight: 224.38 MDL No.: MFCD03094999
Formula: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224.37
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094999
Núm. CAS: 176976-42-4