Ácido 4-cloronicotinico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 4-Chloropyridine-3-carboxylic acid
L20029.03
L20029.06
L20029.03EA
92
EUR
L20029.03
L20029.06
Ácido 4-cloronicotinico ≥97%
Ácido 4-cloronicotinico
Purity: 97%
CAS No.: 10177-29-4
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Melting Point: ca 165° dec.
Beilstein Reference: 9255849
Formula:
C₆H₄ClNO₂ Pto. de fusión: ∼ 165 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00128860 Núm. CAS: 10177-29-4 |