Ácido 4-acetil-fenil-borónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane
B23234.03
B23234.06
B23234.14
B23234.03EA
35.6
EUR
B23234.03
B23234.06
B23234.14
Ácido 4-acetil-fenil-borónico ≥98%
Ácido 4-acetil-fenil-borónico
Purity: 98%
CAS No.: 149104-90-5
Molecular Formula: C8H9BO3
Formula Weight: 163.97
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 7869162
Formula:
C₈H₉BO₃ MW: 163.97 Pto. de fusión: ∼ 240 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01074667 Núm. CAS: 149104-90-5 |