Ácido 4-acetil-fenil-borónico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane
369400010 369400050 369400250
ACRO369400010EA 32.1 EUR
ACRO369400010 ACRO369400050 ACRO369400250
Ácido 4-acetil-fenil-borónico 97%
Ácido 4-acetil-fenil-borónico
Formula: C₈H₉BO₃
MW: 163.97
Pto. de fusión: 243…247 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01074667
Núm. CAS: 149104-90-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %