Ácido (4-vinilfenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-4-vinilfenilborano
B23709.03
B23709.06
B23709.14
B23709.03EA
40.7
EUR
B23709.03
B23709.06
B23709.14
Ácido (4-vinilfenil)metabórico ≥97%
Ácido (4-vinilfenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 2156-04-9
Molecular Formula: C8H9BO2
Formula Weight: 147.97
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 190°
Beilstein Reference: 2829387
MDL No.: MFCD00239441
Formula:
C₈H₉BO₂ Pto. de fusión: ∼ 190 °C |
Número MDL:
MFCD00239441 Núm. CAS: 2156-04-9 |