Ácido (4-vinilfenil)metabórico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-4-vinilfenilborano
359810010 359810050
ACRO359810010EA 42.8 EUR
ACRO359810010 ACRO359810050
Ácido (4-vinilfenil)metabórico 98%
Ácido (4-vinilfenil)metabórico
Formula: C₈H₉BO₂
Pto. de fusión: 190 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00239441
Núm. CAS: 2156-04-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %