5-Metilfuran-2(3H)-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methylfuran-2(3H)-one
L07602.06 L07602.14 L07602.22
L07602.06EA 30 EUR
L07602.06 L07602.14 L07602.22
5-Metilfuran-2(3H)-ona ≥98%
α-Angelicalactone
Purity: 98% CAS No.: 591-12-8 Molecular Formula: C5H6O2 Formula Weight: 98.10 Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.4480 Melting Point: 17-18° Boiling Point: 53-54°/10mm Beilstein Reference: 108394 Merck Reference: 14,647 MDL No.: MFCD00005375
Formula: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Pto. Ebullición: 53…54 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 17…18 °C
Densidad: 1,093
Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005375
Núm. CAS: 591-12-8
EINECS: 209-701-8
Índice Merck: 14,647