Piperidin-4-ol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Hidroxipiperidina
B22723.06
B22723.14
B22723.22
B22723.02
B22723.06EA
38.7
EUR
B22723.06
B22723.14
B22723.22
B22723.02
Piperidin-4-ol ≥97%
Piperidin-4-ol
Purity: 97%
CAS No.: 5382-16-1
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Flash Point: 107°(224°F)
Odour: Amine-like
pH: 11.5-11.7
Melting Point: 86-90°
Boiling Point: 108-114°/10mm
Beilstein Reference: 102738
UN No.: 3263
MDL No.: MFCD00005999
Formula:
C₅H₁₁NO MW: 101.15 g/mol Pto. Ebullición: 108…114 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 86…90 °C Pto. de inflamación: 107 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005999 Núm. CAS: 5382-16-1 EINECS: 226-373-1 UN: 3263 ADR: 8 III |