Piperidin-4-ol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Hidroxipiperidina
366510250 366511000
ACRO366510250EA 107 EUR
ACRO366510250 ACRO366511000
Piperidin-4-ol 99+%
Piperidin-4-ol
Formula: C₅H₁₁NO
MW: 101.15 g/mol
Pto. Ebullición: 108…114 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 85…90 °C
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005999
Núm. CAS: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1
UN: 3263
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %