(±)-γ-Hexalactona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(±)-Hexan-4-olido
A19642.14
A19642.22
A19642.14EA
45.6
EUR
A19642.14
A19642.22
(±)-γ-Hexalactona ≥98%
(±)-γ-Hexalactona
Purity: 98%
CAS No.: 695-06-7
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4390
Melting Point: -18°
Boiling Point: 218-219°
Beilstein Reference: 107260
MDL No.: MFCD00005401
Formula:
C₆H₁₀O₂ MW: 114,14 g/mol Pto. Ebullición: 218…219 °C Pto. de fusión: –18 °C Densidad: 1,025 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005401 Núm. CAS: 695-06-7 EINECS: 211-778-8 |