(±)-γ-Octalactona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18142.22
A18142.14
A18142.22EA
182
EUR
A18142.22
A18142.14
(±)-γ-Octalactona ≥98%
(±)-γ-Octalactona
Purity: 98%
CAS No.: 104-50-7
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 126°(259°F)
Refractive Index: 1.444
Boiling Point: 233-235°
MDL No.: MFCD00005402
Formula:
C₈H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 233…235 °C Densidad: 0,981 Pto. de inflamación: 126 °C (259 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005402 Núm. CAS: 104-50-7 EINECS: 203-208-1 |