(±)-γ-Octalactona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
129400250 129401000
ACRO129400250EA 35.9 EUR
ACRO129400250 ACRO129401000
(±)-γ-Octalactona 98%
(±)-γ-Octalactona
Formula: C₈H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 234 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,98 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00005402
Núm. CAS: 104-50-7
EINECS: 203-208-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %