(±)-γ-Undecalactona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
259490250 259491000 259495000
ACRO259490250EA 28.2 EUR
ACRO259490250 ACRO259491000 ACRO259495000
(±)-γ-Undecalactona 98%
(±)-γ-Undecalactona
Formula: C₁₁H₂₀O₂
Pto. Ebullición: 286 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,9425 g/cm³
Pto. de inflamación: 145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005405
Núm. CAS: 104-67-6
EINECS: 203-225-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.939 to 0.948