(±)-γ-Undecalactona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L16028.AE
L16028.AP
L16028.AEEA
53.7
EUR
L16028.AE
L16028.AP
(±)-γ-Undecalactona ≥99%
(±)-γ-Undecalactona
Purity: 99%
CAS No.: 104-67-6
Molecular Formula: C11H20O2
Formula Weight: 184.28
Flash Point: 156°(312°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 164-166°/13mm
Beilstein Reference: 81943
MDL No.: MFCD00005405
Formula:
C₁₁H₂₀O₂ Pto. Ebullición: 164…166 °C (13 mmHg) Densidad: 0,949 Pto. de inflamación: 156 °C (312 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005405 Núm. CAS: 104-67-6 EINECS: 203-225-4 |