Ácido (4-iodofenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dihidroxi-4-iodofenilborano
H51119.03
H51119.06
H51119.14
H51119.03EA
35
EUR
H51119.03
H51119.06
H51119.14
Ácido (4-iodofenil)metabórico ≥97%
Ácido (4-iodofenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 5122-99-6
Molecular Formula: C6H6BIO2
Formula Weight: 247.83
MDL No.: MFCD02093073
Formula:
C₆H₆BIO₂ MW: 247,83 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01319014 Núm. CAS: 5122-99-6 |