Ácido (4-iodofenil)metabórico 97%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

Sinónimos: Dihidroxi-4-iodofenilborano

359480010 359480050 359480250
ACRO359480010EA 38.7 EUR
ACRO359480010 ACRO359480050 ACRO359480250
Ácido (4-iodofenil)metabórico 97%
Ácido (4-iodofenil)metabórico
Formula: C₆H₆BIO₂
MW: 247,83 g/mol
Pto. de fusión: 322…326 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01319014
Núm. CAS: 5122-99-6

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR