Ácido (4-metilfenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A13347.03 A13347.06 A13347.14
A13347.03EA 44.1 EUR
A13347.03 A13347.06 A13347.14
Ácido (4-metilfenil)metabórico ≥98%
Ácido (4-metilfenil)metabórico
Purity: 98% CAS No.: 5720-05-8 Molecular Formula: C7H9BO2 Formula Weight: 135.96 Melting Point: 246-254° Beilstein Reference: 2935970
Formula: C₇H₉BO₂
Pto. de fusión: 246…254 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039138
Núm. CAS: 5720-05-8